4M4829-U
1,4-Dioxane-d8
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 5 × 1 mL
Synonyme(s) :
p-Dioxane-d8, Octadeuterodioxane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 5 × 1 mL
Concentration
2000 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.4198 (lit.)
Point d'ébullition
99 °C (lit.)
Densité
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Changement de masse
M+8
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clé InChI
RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?