48717-U
Nitrobenzène-d5 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type internal/surrogate
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
2000 μg/mL in dichloromethane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable