48524
1,4-Dichlorobenzene
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
5.07 (vs air)
Pression de vapeur
1.03 mmHg ( 25 °C)
Conditionnement
ampule of 5000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
173 °C (lit.)
Pf
52-54 °C (lit.)
Densité
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Chaîne SMILES
Clc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Clé InChI
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges