48490
Benzo[b]fluoranthene
analytical standard
Synonyme(s) :
3,4-benzofluoranthène
196,00 $
About This Item
196,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
163-165 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4c3c-2cc5ccccc45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-14-13(6-1)12-19-16-9-4-3-8-15(16)18-11-5-10-17(14)20(18)19/h1-12H
Clé InChI
FTOVXSOBNPWTSH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.