Principaux documents
48192
Supelco
α-Chlordane solution
certified reference material, 100 μg/mL in hexane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H6Cl8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.78
Beilstein:
7079209
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
EPA 505,508
Gamme de produits
TraceCERT®
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
100 μg/mL in hexane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[C@H]1C[C@H]2[C@@H]([C@H]1Cl)[C@@]3(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@]2(Cl)C3(Cl)Cl
InChI
1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2/t2-,3-,4-,5-,8-,9+/m0/s1
Clé InChI
BIWJNBZANLAXMG-KMMBHOGFSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-26 °C - closed cup