48101
VOA Surrogate Spike Mix
certified reference material, 1000 μg/mL each component in methanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
EPA 8240,8260
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type surrogate
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
1000 μg/mL each component in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C