Key Documents
47840
Supelco
Saccharin hemicalcium salt
analytical standard
Synonyme(s) :
2,3-dihydro-3-oxobenzisosulfonazole, o-sulfobenzimide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H8CaN2O6S2 · 3.5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.48
Code UNSPSC :
12164500
Numéro E:
E954
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 g
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
room temp
InChI
1S/2C7H5NO3S.Ca.H2O/c2*9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h2*1-4H,(H,8,9,10,11);;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
XOCXGVIOTKFUSU-UHFFFAOYSA-L
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable