47798
4-Chlorotoluène
analytical standard
About This Item
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
4.38 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 45 °C)
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.52 (lit.)
pb
162 °C (lit.)
Pf
6-8 °C (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7Cl/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup