47263
EPA 8270 Base/Neutrals Surrogate Spike Mix HC
certified reference material, 5000 μg/mL each component in dichloromethane
Synonyme(s) :
EPA 8270 Base/Neutrals Surrogate Spike Mix
120,00 $
About This Item
120,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
EPA 8270
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type surrogate
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
5000 μg/mL each component in dichloromethane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable