44690-U
Glyphosate
certified reference material, 1000 μg/mL in H2O
Synonyme(s) :
Glyphosate solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
EPA 547
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
1000 μg/mL in H2O
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
EPA Method 547 outlines the analysis of glyphosate in drinking water by direct aqueous injection HPLC, post column derivatization, and fluorescence detection