Principaux documents
442880
Supelco
2,4-Dichlorophenol-d3
analytical standard
Synonyme(s) :
2,4-Dichlorophenol-3,5,6-d3
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6D3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 50 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
209-210 °C (lit.)
Pf
42-43 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Changement de masse
M+3
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D
Clé InChI
HFZWRUODUSTPEG-CBYSEHNBSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
237.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
114 °C - closed cup