442672
Dotriacontane
analytical standard
About This Item
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
15.6 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
467 °C (lit.)
Pf
65-70 °C (lit.)
Application(s)
environmental
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
Clé InChI
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable