Principaux documents
43044
Supelco
all-cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic acid, DTA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H36O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Essai
≥97% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Clé InChI
TWSWSIQAPQLDBP-DOFZRALJSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable