Principaux documents
42174
Supelco
Ampoules 2ml
for color reference solutions
1 PKG
535,00 $
535,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 PKG
535,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
535,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Diam. × H
12 mm × 115.8 mm
Application
The pre-scored 2 mL ampoules are used for color reference solutions.
Conditionnement
bag with 549 ampoules