Principaux documents
41909
Supelco
Support pour cylindre SCOTTY® 110 HP
1 EA
209,00 $
209,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
209,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116105
209,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 1 ea
Application(s)
environmental
Description générale
Ensures your SCOTTY 110 cylinder will be stable on a bench-top or other flat surface. This product will hold cylinders with a 3¼" diameter.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide