40567
7,12-Dimethylbenz[a]anthracene solution
certified reference material, 1000 μg/mL in methanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
1000 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1c2ccccc2c(C)c3c1ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H16/c1-13-16-8-5-6-9-17(16)14(2)20-18(13)12-11-15-7-3-4-10-19(15)20/h3-12H,1-2H3
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - Methanol
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - Methanol