Principaux documents
40001
Supelco
Acenaphthene solution
5000 μg/mL in methanol, analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Beilstein:
386081
Numéro MDL:
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
5000 μg/mL in methanol
Application(s)
environmental
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1Cc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
Clé InChI
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup