Documents
33322-U
Supelco
Bouchon pour flacon droit
natural polyethylene (starburst design), pkg of 200 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
natural polyethylene (starburst design)
Conditionnement
pkg of 200 ea
Description générale
The closures have the starburst design for easier needle penetration.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)