33165-U
Anhydride trifluoroacétique
Synonyme(s) :
TFAA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for GC derivatization
Pression de vapeur
6.28 psi ( 20 °C)
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
Conditionnement
pkg of 10 × 1 mL (33165-U)
Technique(s)
GC/MS: suitable (SIM)
gas chromatography (GC): suitable (ECD)
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
Point d'ébullition
39.5-40 °C (lit.)
Pf
−65 °C (lit.)
Densité
1.511 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
Clé InChI
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles