Principaux documents
29852-U
eVol syringe, 500 μL, without needle
volume 20-500 μL, syringe supplied without needle, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
eVol® XR Analytical Electronic Syringe
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
glass body
Caractéristiques
syringe supplied without needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 2910025
Volume
20-500 μL
Informations légales
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable