29683-U
Alumina KCl PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 50 m × 0.53 mm, average thickness 10 μm
2 040,00 $
About This Item
2 040,00 $
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Description
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Paramètres
-100-200 °C temperature
Épaisseur moyenne
10 μm
df
10 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
50 m × 0.53 mm
Groupe de la matrice active
Chloride-deactivated alumina phase
Application(s)
chemicals and industrial polymers
Type de colonne
capillary PLOT
Description générale
USP Code: None
Phase:
- Chloride-deactivated alumina
- -100 °C to 200 °C (isothermal or programmed)