Principaux documents
29562-U
DIN1 Gas Cylinder Pressure Regulator
1-stage high purity, parameter 0-100 psi
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Nomenclature NACRES :
SB.54
Paramètres
0-100 psi
Description générale
For use with hydrogen, methane, or 5% methane in argon gas cylinders.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable