Principaux documents
2879501-U
Supelco
Split/Splitless FAST FocusLiner, with taper (wool packed)
pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115719
Nomenclature NACRES :
SB.54
Conditionnement
pkg of 1 ea
L × D.E. × D.I.
78.5 mm × 6.3 mm × 2.3 mm
Description générale
Deactivated glass liner for capillary injection port
Informations légales
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable