Principaux documents
2878305-U
Supelco
Insert, avec/sans division pour 17A avec SPL-17, avec col de cygne médian
pkg of 5 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115719
Nomenclature NACRES :
SB.54
Conditionnement
pkg of 5 ea
L × D.E. × D.I.
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
Description générale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]