Principaux documents
2877101-U
Supelco
Insert, avec division pour ThermoQuest 8000 et TRACE, direct, D.I. de 5 mm.
pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115719
Nomenclature NACRES :
SB.54
Description
Split for ThermoQuest 8000 and TRACE, straight through
Conditionnement
pkg of 1 ea
L × D.E. × D.I.
105 mm × 8.0 mm × 5.0 mm
Description générale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Thermo (ThermoQuest 8000 and TRACE)
Informations légales
TRACE is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable