Principaux documents
2875901-U
Supelco
Insert, Insert PTV pour Trace 2000
pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115719
Nomenclature NACRES :
SB.54
Description
PTV liner for Trace 2000
Conditionnement
pkg of 1 ea
L × D.E. × D.I.
120 mm × 2.75 mm × 2.0 mm
120 mm × 2.75 mm × 2.0 mm
Description générale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Thermo (PTV Injector)
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable