Principaux documents
28100-U
Supelco
Linecord, NEMA 5-15 P, for MSA Sampling Pump
1 EA
28,20 $
28,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
28,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
28,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Application(s)
industrial hygiene
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable