Principaux documents
28033-U
Supelco
Capillary Column Nut (fits Varian®)
pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
SB.54
Conditionnement
pkg of 1 ea
Description générale
These brass column nuts are replacements for damaged or misplaced original Varian nuts.
Informations légales
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable