28017-U
Bouchon de diffusion
Standard
Synonyme(s) :
Diffusion Cap, Standard, 10 pk
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
L4070207
Température maximale
100 °C
Technique(s)
active air sampling: suitable
H × l × P
17 mm × 10.0 mm × 15 mm
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Supelco's FLM Carbopack X TDU tubes are designed for monitoring volatile organic compounds emitted from petroleum refineries, in compliance with US EPA Method 325.