27759-U
Générateur Zéro Air domnick hunter®
Model 35, 110 volt, output flow, 3500 cc/min
Synonyme(s) :
Gas generator, Pure Air, Zero Air
12 540,00 $
About This Item
12 540,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
output flow 3500 cc/min
Fabricant/nom de marque
Domnick Hunter UHP-35ZA
Description générale
- Faible consommation énergétique
- Facile à fixer au mur
- Agréé CE
Les générateurs Zéro Air Nitrox utilisent un système d′oxydation catalytique pour fournir une alimentation continue en air pratiquement débarrassé d′hydrocarbures, y compris de méthane. Après que l′air comprimé entrant ait été filtré pour éliminer l′huile, l′eau et les particules, il passe au-dessus d′un catalyseur en platine chauffé qui transforme le méthane et l′oxygène présents dans l′air en gaz carbonique et eau. Si la teneur en hydrocarbures de l′air entrant est inférieur à 10 ppm (sous forme de méthane), la concentration résiduelle en hydrocarbures (sous forme de méthane) est inférieure à 0,1 ppm. Un filtre de 0,01 micron de grande efficacité positionné en aval du catalyseur permet l′élimination de particules dans le flux de gaz produit.
Kits d′entretien des filtres et informations sur la garantie disponibles sur demande. Contactez le service technique de Supelco à l′adresse [email protected] ou téléphonez au 0800-312-467.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable