27562-U
Flacons ABC™, 0.3mL LVI
clear glass vial (vial only), cap (none supplied)
272,00 $
About This Item
272,00 $
Produits recommandés
Matériaux
clear glass vial (vial only)
Caractéristiques
cap (none supplied)
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.3 mL
Raccords
thread for 9 mm
Catégories apparentées
Description générale
Adéquation
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6850/6890
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADvp
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10AP
Varian
CP-9010
8000/8035/8100/8200
9100/9090/9095
Vista
Waters
Alliance 2690/2695
Alliance 2790/2795
Acquity