Principaux documents
27317
Supelco
Flacons (vials), bouchon à vis, verre transparent
volume 1.1 mL, vial O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of × 100 ea
100 EA
219,00 $
219,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
219,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
219,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
clear glass vial
Description
cap not included
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of × 100 ea
Flacon, D.E. × H
12 mm × 32 mm
Volume
1.1 mL
Raccords
thread for 8-425