Principaux documents
2637301
Supelco
Insert, avec division (rempli de laine) pour injecteur Varian 1078/1079®
pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115719
Description
Split (wool packed)
packed
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Varian 03-918956-00 (OEM)
L × D.E. × D.I.
54 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
Compatibilité
configured for
for use with Varian 1078 Injector
Description générale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1078 and 1079 Injector)