Principaux documents
2635825
Supelco
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 25 ea
25 PKG
889,00 $
889,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 PKG
889,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115719
889,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
SPME/Splitless
Conditionnement
pkg of 25 ea
L × D.E. × D.I.
74 mm × 6.35 mm × 0.75 mm
Description générale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1075 and 1077 Injector)