Principaux documents
25808
Supelco
Filtre "en T" pour ligne de gaz
stainless steel, 1/4 in. male
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Matériaux
stainless steel
Raccords
1/4 in. male
Description générale
Avec fritté de 7 microns en acier inoxydable
Ecrous et Ferrules inclus