Principaux documents
25739
Supelco
Tube en silice fondue non traitée
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
1 EA
111,00 $
111,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
111,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115710
111,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
fused silica tubing
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 ea
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
5.0 m × 0.53 mm
Autres remarques
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes