24710
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.75 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
natural polypropylene vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H
12 mm × 32 mm
Volume
0.75 mL
Raccords
thread for 8-425
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)