Principaux documents
24440-U
Aiguilles SGE pour seringues RN
volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 42 mm × 0.47 mm, pkg of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
26 ga
Description
10R-HP-0.47
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 037715
Aiguille, L × D.E.
42 mm × 0.47 mm
Volume
10 μL
Compatibilité
for use with SGE 10R-HP-0.47
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable