Documents
24407
Seringues SGE pour passeurs PerkinElmer® AS100, AS2000, et AS3000
volume 0.5 μL, 0.5BR-PE-0.63, removable needle, needle size 23 ga, needle L 70 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23 ga
Description
color (light orange)
liquid syringe
Caractéristiques
removable needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 000478
L de l'aiguille
70 mm
Volume
0.5 μL
Catégories apparentées
Informations légales
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)