Principaux documents
24304INT
Supelco
β-DEX 120
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm, for use with Agilent Intuvo GC
Synonyme(s) :
β-DEX 120
About This Item
Code UNSPSC :
41115710
Matériaux
fused silica
Description
GC capillary column
df
0.25 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
non-bonded; 20% permethylated β-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% phenyl/65% dimethylsiloxane) phase
Type de colonne
capillary chiral
Compatibilité
for use with Agilent Intuvo GC
Technique de séparation
chiral
Description générale
La phase stationnaire chirale des colonnes beta-DEX contient une beta-cyclodextrine perméthylée dissoute dans une phase stationnaire de polarité intermédiaire. Recommandée pour la séparation énantiomèrique d′une large gamme de composés chiraux (cétones, esters, alcanes, alcènes, alcools, acides, éthers, etc.).Les beta-cyclodextrines à 10% (beta-Dex 110) et 20%(beta-Dex 120) modifient les ordres d′élution tout en conservant une énantiosélectivité similaire.
Résistance chim./phys.
Temp. limites:30°C à 230°C
Indices de McReynolds : x′, y′, z′, u′, s′ = 119 264 154 134 187
Informations légales
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC