24131
Nukol - Phase greffée pour acides gras libres
size × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Agence
meets requirements for USP G25 and G35
Paramètres
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
Valeur bêta
320
df
0.25 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Taille × D.I.
30 m × 0.32 mm
Groupe de la matrice active
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
Application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
Type de colonne
capillary polar
Description générale
USP Code: This column meets USP G25 and G35 requirements.
Phase:
- Bonded
- Acid-modified poly(ethylene glycol)
- 60 °C to 200 °C (isothermal) or 220 °C (programmed)
Application
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?