Principaux documents
23986
Seringue Espace de tête/sol-gaz
10MDR-HSV, volume 10 mL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Synonyme(s) :
SERINGUE SGE 10MAX-SV
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
bevel tip needle
glass syringe
Taille de l'aiguille
23 ga
Caractéristiques
syringe supplied with needle and probe
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 008975
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.63 mm
Volume
10 mL
Description générale
  • Vanne et sonde Luer spéciale avec trou latéral
  • Axe avec vanne à aiguille permettant de stocker échantillon de gaz dans la seringue pendant le transfert jusqu′au laboratoire
  • Recomandée pour les extractions headspace sur des sols
  • Sonde amovible pouvant être remplacée par l′aiguille durant l′injection en CPG