Documents
23862-U
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/16 in. Column O.D.
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. Column, pkg of 200 ×  ea
Synonyme(s) :
GC column ferrule 1/16 in. (200 pk)
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
SB.54
Conditionnement
pkg of 200 ×  ea
D.I.
1/16 in.
Compatibilité
1/16 in. O.D. Column
Description générale
Caractéristiques : parfait pour une connexion avec les spectromètres de masse. Grande possibilité de réutilisation. Utilisation isotherme uniquement.
Composition du matériau : PTFE rempli de céramique.
Température maximum :
250 °C
Application
Supeltex M-1 Ferrule maybe used for making connection between GC sample lines and the tube during solid adsorbent preconcentration and gas chromatographic analysis of sulfur gases.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Solid adsorbent preconcentration and gas chromatographic analysis of sulfur gases.
Black MS
Analytical Chemistry, 50 (7), 848-851 (1978)