Principaux documents
22948
Supelco
Réducteur de volume zéro de 1/16 à 1/8 Externe
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Raccords
1/16 in. Valco (nut and ferrule included)
1/8 in. male Valco for 1/8 in. injector or detector
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis