Principaux documents
22808
Supelco
Détecteur miniature GOW-MAC® modèle 21-070, 21-072
AC/DC input 230 V AC (50 Hz)
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Description générale
Le détecteur de fuite de gaz GOW-MAC® modèle 21-070, vous aidera à repérer rapidement les fuites de gaz sans risquer de contaminer votre système de CG. Cette unité fonctionne sur le même principe qu′un détecteur de conductivité thermique : elle réagit à tout mélange de gaz ayant une conductivité thermique différente de celle de l′air.
Facile à utiliser : il est possible d′utiliser le détecteur de fuite de gaz sans avoir reçu de formation.
  • Mettre l′appareil en marche.
  • Zero
  • Recherche de fuites
Caractéristiques :
  • Hautement sensible
  • Réglages de la sensibilité élevée/basse par l′utilisateur.
  • Mémoire flash pour l′enregistrement des différents paramètres
mode alarme
Réglage du seuil d′alarme
Volume de l′alarme
Délai de persistance du pic
Luminosité des LED
Sensibilité
Vitesse de la pompe
  • Localisez le site exact de la fuite
  • Pas de solutions savonneuses salissantes
  • Pas de contamination du système
Informations légales
GOW-MAC is a registered trademark of GOW-MAC Instrument Co.