Principaux documents
22742-U
Supelco
Fritted Purge Sampler
size 5 mL,
right stem
, Tekmar® 14-3544-124
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
glass
Fabricant/nom de marque
Tekmar® 14-3544-124
Taille
5 mL
Application(s)
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Tekmar® 2000/3000
Caractéristiques et avantages
Note : toutes les extrémités de 1/4″ de D.E. sont en verre rodé.
Informations légales
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.