Principaux documents
22434
Miroir à tête rotative
chrome-plated handle, pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Matériaux
chrome-plated handle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Description générale
Idéal pour examiner l′intérieur des raccords de l′injecteur et du détecteur concernant les ferrules ou les fragments de colonne. La tête rotative autorise de nombreux mouvements.