Principaux documents
22267
Seringue d'échantillonnage de précision Valco®, série A, aiguille amovible
volume 10 mL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonyme(s) :
SERINGUE, PS-A, 10 ML
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Description
Series A
Caractéristiques
removable needle Series A
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
VICI 010036
Aiguille, L × D.E. × D.I.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Volume
10 mL
Description générale
Série A - Aiguille amovible : cette seringue Pressure-Lok permet la conservation d′un échantillon dans la seringue. Une vanne robinet dans le raccord de l′aiguille permet une pré-pressurisation de l′échantillon avant l′injection.
  • Vanne pour la conservation intégrale de l′échantillon - activée en tournant l′embout
  • Rebord positif arrière de la butée de piston - empêche le piston de jaillir hors du corps de la seringue à forte pression
  • Fabrication modulaire - Tous les composants peuvent être rapidement démontés pour un nettoyage facile ou le remplacement d′une pièce
  • Étanche jusqu′à 250 psi - liquides et gaz
Informations légales
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.