Documents
21951
Embouts de piston d′échantillonnage de précision Valco®
size 1 mL, for use with VICI Series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas Syringes, pkg of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
PTFE
PTFE plunger tip
PTFE tip
Taille de la seringue
1 mL
Description
plunger tip for 1mL syringe
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
VICI 013933
Taille
1 mL
Compatibilité
for use with Series A, A-2, C, & D Precision Sampling Syringe
for use with VICI Series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas Syringes
Catégories apparentées
Description générale
Für 25μl bis 250μl-Spritzen, Reparatur nur im Werk.
Informations légales
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)