Principaux documents
21131-U
Supelco
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with OI Analytical 4460
Synonyme(s) :
Vocarb® 3000 Purge Trap K, O.I. Analytical
About This Item
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
NB.21
Application(s)
environmental
Compatibilité
for use with OI Analytical 4460
Informations légales
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable